Learn More
Retsch™ Adaptateur pour flacon de réaction
L’adaptateur pour flacon de réaction Retsch™ est un accessoire CryoMill pour flacons de réaction 2/4/6.
Marque: Retsch™ 02.706.0303
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adapteur pour flacons de réaction 2/4/6, 2 ml
Spécification
Flacons de 2 ml | |
Flacon de réaction CryoMill | |
2 mL Vials |