Learn More
RBP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 22683-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16842045
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This gene encodes the carrier protein involved in the transport of retinol (vitamin A alcohol) from the liver storage site to peripheral tissue. Vitamin A is a fat-soluble vitamin necessary for growth, reproduction, differentiation of epithelial tissues, and vision. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spécification
Spécification
RBP1
Polyclonal
Unconjugated
RBP1
CRABP I, CRBP, CRBP I, CRBP1, CRBPI, RBP1, RBPC, Retinol binding protein 1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
19659, 25056, 5947
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P02696, P09455, Q00915
Rbp1
RBP1 Fusion Protein Ag18572
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
RBP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated