Learn More
(R)-(-)-2-(Méthoxyméthyl)pyrrolidine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11348846
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 84025-81-0 | C6H13NO | 115.176 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84025-81-0
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.176
Numéro MDL MFCD00066219
Clé InChI CHPRFKYDQRKRRK-ZCFIWIBFSA-N
Synonyme r-2-methoxymethyl pyrrolidine, 2r-2-methoxymethyl pyrrolidine, r---2-methoxymethyl pyrrolidine, o-methyl-d-prolinol, r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-2-methoxymethylpyrrolidine, pyrrolidine, 2-methoxymethyl-, 2r, 2r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-+-2-methoxymethyl pyrrolidine, h-pro-ol-me
CID PubChem 671216
Nom IUPAC (2R)-2-(méthoxyméthyl)pyrrolidine
SMILES COCC1CCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Densité 0.933
Point d’ébullition 61°C to 62°C (40 mmHg)
Point d’éclair 45°C (113°F)
Indice de réfraction 1.4457
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 4229755
Sensibilité Air Sensitive
Rotation optique −2.2° (c=2 in Benzene)
Poids de la formule 115.18
Pourcentage de pureté ≥98%