Learn More
Buerkle™ Jeu d’échantillonneurs QualiSampler™
L’ensemble pratique, fourni avec une mallette de transport, associe l’échantillonneur LiquiSampler et ViscoSampler à des accessoires pratiques. Modèles en PP ou en PTFE/ FEP.
841.00€ - 1200.00€
Spécification
Type de produit Jeu d’échantillonneurs QualiSampler
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Matériau Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Matériau Prix Quantité et disponibilité  
10573851
Afficher les documents
Buerkle™
Polypropylène
841.00€
1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 11-07-2025
Ajouter au panier
10329630
Afficher les documents
Buerkle™
PTFE, FEP
1200.00€
1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 03-07-2025
Ajouter au panier
Description
Description
Jeu d’échantillonneurs QualiSampler composé des éléments suivants :
  • LiquiSampler, (profondeur d’immersion : 100 cm, Capacité : 250 ml)
  • ViscoSampler, 100 cm (profondeur d’immersion : 100 cm, Capacité : 300 ml)
  • Boîte, cinq flacons, brosse de nettoyage
Spécification
Spécification
Jeu d’échantillonneurs QualiSampler