Learn More
Pyrrolidine, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Pyrrolidine |
Note relative au nom | 99+% |
Point de fusion | -63.0°C |
Densité | 0.8660g/mL |
Point d’ébullition | 86.0°C to 88.0°C |
Point d’éclair | 3°C |
Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (GC) |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Indice de réfraction | 1.4421 to 1.4441 |
Quantité | 10 L |
Afficher plus |