Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques en verre jetables PYREX™ conditionnées individuellement
Étalonnage réalisé pour délivrer un volume donné avec soufflage. Les pipettes sérologiques en verre jetables conditionnées individuellement Corning™ Pyrex™ disposent de longues pointes coniques fines qui facilitent et accélèrent le pipetage.
Marque:  Corning™ 7077-10N
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11313845
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Ces pipettes, étalonnées “pour délivrer un volume donné” avec soufflage, présentent des pointes coniques longues et minces pour faciliter et accélérer le pipetage. Toutes les pipettes ont des graduations négatives et des pointes polies au feu pour des débits uniformes sans bavure. Les emballages Steri-ViewTM à ouverture facile (papier d’un côté, plastique de l’autre côté) ont des formats à code couleur imprimés directement sur le papier pour faciliter l’identification par format. Couleurs conformes aux normes ISO. Référence : ASTM E-714.
Ne pas pipeter avec la bouche. Nous vous suggérons d’utiliser un dispositif de pipetage mécanique.
Order Info
Conditionnées individuellement dans des emballages Steri-View™ à ouverture facile ou dans des emballages multiples en sacs en plastique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ASTM E714
Oui
2 ml
0,33 oz.
10 ml
Pipette sérologique
Verre
0,1 mL
Rond
Orange
290 mm
Oui
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Corning™ Pipettes sérologiques en verre jetables PYREX™ conditionnées individuellement > 10 ml