Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques en verre jetables PYREX™ conditionnées individuellement
Étalonnage réalisé pour délivrer un volume donné avec soufflage. Les pipettes sérologiques en verre jetables conditionnées individuellement Corning™ Pyrex™ disposent de longues pointes coniques fines qui facilitent et accélèrent le pipetage.
Marque:  Corning™ 7077-1N
330.04 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10526493
  • 362.83€ / 800 pièces
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 24123 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
Expédition estimée: 23-10-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Ces pipettes, étalonnées “pour délivrer un volume donné” avec soufflage, présentent des pointes coniques longues et minces pour faciliter et accélérer le pipetage. Toutes les pipettes ont des graduations négatives et des pointes polies au feu pour des débits uniformes sans bavure. Les emballages Steri-ViewTM à ouverture facile (papier d’un côté, plastique de l’autre côté) ont des formats à code couleur imprimés directement sur le papier pour faciliter l’identification par format. Couleurs conformes aux normes ISO. Référence : ASTM E-714.
Ne pas pipeter avec la bouche. Nous vous suggérons d’utiliser un dispositif de pipetage mécanique.
Order Info
Conditionnées individuellement dans des emballages Steri-View™ à ouverture facile ou dans des emballages multiples en sacs en plastique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ASTM E714
Oui
0,2 ml
Jaune
Pipette sérologique
Verre
0,01 mL
Rond
1 ml
Oui