Learn More
Récipient de réaction cylindrique en verre borosilicaté Pyrex™ avec vanne de thermostat
Marque: Pyrex S/3L5184
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Corps de réacteur thermostatique• Corps de réacteur thermostatique avec vanne de fond Torion φ 14mm
• Réacteur avec vanne
• Accessoires obligatoires couvercle et système de fermeture
• Réacteur double paroi Pyrex™
Spécification
1000 mL | |
168 mm | |
Cylindrique |
Borosilicate Glass | |
Reaction vessel |