Learn More
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Baffle Probe, 12mm Diameter
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Baffle Probe are dual purpose (PRT100) for use in reaction systems to increase agitation and promote thorough mixing whilst also acting as a temperature probe.
126.56€ - 169.80€
Spécification
Description | Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Baffle Probe |
---|---|
Matériau | PTFE avec capteur PRT100 |
Quantité | 1 |
Types de capteur | PRT100, classe A |
À utiliser avec (équipement) | Reaction Systems |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16246371
|
Fisherbrand™
PC707.512.150.1 |
150 x 12 mm | 1 m (câble) | ||||||
16256371
|
Fisherbrand™
PC707.512.150.1.2 |
150 x 12 mm | 2 m (câble) | ||||||
16266371
|
Fisherbrand™
PC707.512.150.1.3 |
150 x 12 mm | 3 m (câble) | ||||||
16276371
|
Fisherbrand™
PC707.512.150.1.4 |
150 x 12 mm | 4 m (câble) | ||||||
16286371
|
Fisherbrand™
PC707.512.150.1.5 |
150 x 12 mm | 5 m (câble) | ||||||
16296371
|
Fisherbrand™
PC707.512.200.1 |
200 x 12 mm | 1 m (câble) | ||||||
16206381
|
Fisherbrand™
PC707.512.200.1.2 |
200 x 12 mm | 2 m (câble) | ||||||
16216381
|
Fisherbrand™
PC707.512.200.1.3 |
200 x 12 mm | 3 m (câble) | ||||||
16226381
|
Fisherbrand™
PC707.512.200.1.4 |
200 x 12 mm | 4 m (câble) | ||||||
16236381
|
Fisherbrand™
PC707.512.200.1.5 |
200 x 12 mm | 5 m (câble) | ||||||
16246381
|
Fisherbrand™
PC707.512.250.1 |
250 x 12 mm | 1 m (câble) | ||||||
16256381
|
Fisherbrand™
PC707.512.250.1.2 |
250 x 12 mm | 2 m (câble) | ||||||
16266381
|
Fisherbrand™
PC707.512.250.1.3 |
250 x 12 mm | 3 m (câble) | ||||||
16276381
|
Fisherbrand™
PC707.512.250.1.4 |
250 x 12 mm | 4 m (câble) | ||||||
16286381
|
Fisherbrand™
PC707.512.250.1.5 |
250 x 12 mm | 5 m (câble) | ||||||
Description
All components are fully ancapsulated in PTFE to ensure purity and chemical resistance and have a stainless steel core for rigidity.- Sensor - PRT100 Class A
- Cable - 4 Wire; 2 Red, 2 White, PFA insulated with white PFA oversheath
- Cable fused to body
- Response - 50%, 6-14 seconds.
- With push on ferrule
- Supplied without plug
- Inert and non contaminating
- Pressure Resistant
- Temperature Range -180°C to +280°C
Spécification
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Baffle Probe | |
1 | |
Reaction Systems | |
12 mm |
PTFE avec capteur PRT100 | |
PRT100, classe A | |
-180°C à +280°C |