Learn More
Contec™ Lingettes en polyester PROSAT™ Knit présaturées
100 % polyester texturé de poids standard en maille avec 70 % d’IPA de qualité USP et 30 % d’eau déionisée
Marque: Contec™ PSCS0009SZ
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les lingettes Polywipe-C Heatseal sont 100 % en polyester tricoté standard weight coupé au laser pour lier les fibres aux bords de la lingette.
- La lingette est résistante aux produits chimiques et exceptionnellement faible en particules et en résidus extractibles, ce qui en fait la solution idéale pour le nettoyage critique.
- Les lingettes sont blanchies et conditionnées en salle blanche ISO de classe 4.
- Ces lingettes sont présaturées avec 70 % d’isopropanol de qualité USP et 30 % d’eau déionisée. La présaturation réduit considérablement l’utilisation des solvants et réduit les COV associés à la pulvérisation d’IPA.
- L’utilisation de lingettes présaturées optimise également le contrôle des procédés et améliore la cohérence entre les opérateurs.
- Les lingettes sont irradiées aux rayons gamma et validées selon les directives de l’AAMI à un SAL 10-6, de sorte qu’elles peuvent être utilisées dans les salles blanches de sciences de la vie de la plus haute qualité.
- Les lingettes sont fournies dans des sachets refermables pratiques et faciles à utiliser.
- Le sachet refermable avec la possibilité d’un petit nombre de lingettes par sachet permet de réduire les déchets et de contrôler le volume de saturation et la propreté.
- Caractéristiques et avantages :
- Recommandées pour les environnements de classe A/B ou ISO classe 3-8
- Tissu 100 % en polyester tricoté blanchi Standard weight pour des niveaux extrêmement faibles de particules et de fibres
- Les bords thermoscellés empêchent la génération de fibres pendant l’utilisation
- Un petit nombre de lingettes par sachet refermable permet d’éliminer les déchets
- La lingette présaturée réduit les émissions de COV et l’utilisation de solvants
- Pochette refermable pour préserver la propreté et les niveaux de saturation des solvants
Spécification
Lingette | |
23 cm | |
23 cm | |
9 x 9 in | |
70 % IPA / 30% eau DI |
9 in | |
9 in | |
Bords thermosoudés | |
24 Sachets/Carton | |
Stérile |