Learn More
Zeiss™ Phototube Promostar
Conçu pour une utilisation avec les microscopes Primo Star
Brand: Zeiss™ 415500-1401-000
550.09 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Phototube binoculaire
- Image inversée
- 30°/20 (50:50)
- Pour Primo Star
Specifications
Phototube binoculaire à image inversée | |
30°/20 (50:50) | |
Primo Star | |
1 de chaque |