Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de prométhazine
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Promethazine hydrochloride |
Point de fusion | 227.0°C to 230.0°C |
Quantité | 100 g |
Informations sur la solubilité | (10% in water) Clear colorless to light yellow |
Poids de la formule | 320.88 |