Learn More
Nitritex™ Gants Profile PLHS
Code produit. 12785805
Click to view available options
Dimensions:
6
6.5
7.5
8
8.5
9
10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
The cost-effective sterile surgical glove. Nitritex™ Profile™ PLHS Latex Glove is an extra-long latex glove with an anatomical shape that provides excellent flexibility and comfort to avoid wearer fatigue.
  • Made of powder-free Class IIa Medical grade latex
  • Measures 300mm/12 in. for more coverage than standard surgical gloves
  • Features a beaded cuff to ensure stability on the arm
  • Provides secure grip with a textured surface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Latex
Certifications/Conformité ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V
Classification Class IIa Medical Device
Matériau de la manchette Latex
Couleur Naturel
Hand Spécifique
Matériau Latex
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants chirurgicaux
Dimensions 10
Stérilité Stérile
Type de manchette de gant Ourlé
Type d’emballage En boîte
Quantité 50 paires
Longueur (métrique) 305 mm