Learn More
Aalborg™ Alimentation électrique
L’alimentation électrique d’Aalborg™ est un composant qui alimente au moins une charge électrique.
97.00€ - 118.00€
Spécification
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V CA, 12 V CC
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Type Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Type Prix Quantité et disponibilité  
11787959
Afficher les documents
Aalborg™
PS-GFC-230EU-2
Régulateur de débit massique de gaz Adaptateur
118.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 18-09-2025
Ajouter au panier
11787709
Afficher les documents
Aalborg™
PS-GFM-230EU-2
Débitmètre massique de gaz Alimentation électrique
97.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 05-09-2025
Ajouter au panier
11797619
Afficher les documents
Aalborg™
PS-DFM-230EU-2
Débitmètre numérique Adaptateur
118.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 06-10-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • Accessoire pour DFM, GFM ou GFC
  • Fiche Europe continentale 230 VAC 12 VDC
  • Alimentation électrique
Spécification
Spécification
230 V
230 V CA, 12 V CC