Learn More
Phosphate de potassium, dibasique, trihydraté, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium phosphate, dibasic, trihydrate |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | K2HPO4·3H2O |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: freely soluble |
Poids de la formule | 228.23 |
Qualité | Extra pur |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Potassium phosphate, dibasic trihydrate