Learn More
Métabisulfite de potassium, >95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11334958
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 16731-55-8 | K2O5S2 | 222.31 g/mol
It serves as a component of certain photographic developers and its solution is used in photographic fixing, in the textile industry for dyeing and cotton printing. It is utilized to precipitate gold from solution in aqua regia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16731-55-8
Formule moléculaire K2O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 222.31
Numéro MDL MFCD00167605
Clé InChI RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
CID PubChem 28019
Nom IUPAC Sulfinatosulfonate de dipotassium
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium metabisulfite
Point de fusion 190°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 2 kg
Plage de pourcentage du dosage >99%
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Poids de la formule 222.32
Odeur Pungent
Sensibilité Air Sensitive