Learn More
BRAND™ Cuve en PP avec couvercle poussoir
La cuve avec couvercle poussoir est en PP pour une visibilité accrue.
22.05€ - 30.75€
Spécification
Couleur | transparent |
---|---|
Matériau | PP |
Closure Included | Oui |
Type de bouchon | Couvercle poussoir |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10489652
|
BRAND™
61815 |
50 mL |
22.05€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10644511
|
BRAND™
61820 |
80 mL |
30.75€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Couvercle poussoir transparent inclus
- Transparent
Spécification
transparent | |
PP | |
Oui | |
Couvercle poussoir |