Learn More
Polyéthylèneimine, linéaire, M.W. 25,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11384928
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 9002-98-6 | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | 43.07 g/mol
Polyethyleneimine, linear, M.W. 25,000 is used to improve the appearance of negatively charged dyes by modulating their properties and also improving their adherence to surfaces. It binds to DNA and other negatively charges biological molecules, thereby making it for efficient vector carriers in research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-98-6
Formule moléculaire ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Poids moléculaire (g/mol) 43.07
Numéro MDL MFCD00084427
Clé InChI NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
CID PubChem 9033
ChEBI CHEBI:30969
Nom IUPAC aziridine
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethyleneimine
Note relative au nom Linear, M.W. 25,000
Forme physique Poudre
Point de fusion 59°C to 60°C
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,and ethanol. Insoluble in benzene,ethyl ether and acetone.
Quantité 1 g
Odeur Amine-like