Learn More
Brady™ Rouleau en polyester haute performance
B-569 Polyester High Performance Tape adheres to smooth surfaces with the same durability as B-595.
Marque:  Brady™ 076645
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11589243
  • 342.00€ / 1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Étiquettes à imprimer
  • Étiquettes continues en polyester hautes performances pour imprimante GlobalMark
Spécification
Spécification
GlobalMark High Performance Polyester Tape
Marron
Transfert thermique
À utiliser sur les tuyaux en acier inox dans des environnements difficiles
80 unités Gardner
-40°C
100/Bte
-40°C à +100°C
0,019 mm
100 ft.
1,125 in
Acrylique, Permanent
Polyester
Rouleau d’étiquettes haute performance
GlobalMark Printer
1
100/Bte
-40°F to +212°F
0,003 in
30.48 m x 28.58 mm
30 m
29 mm