Learn More
Brady™ Rouleau en polyester haute performance
B-569 Polyester High Performance Tape adheres to smooth surfaces with the same durability as B-595.
Marque: Brady™ 076652
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étiquettes à imprimer
- Étiquettes continues en polyester hautes performances pour imprimante GlobalMark
Spécification
GlobalMark High Performance Polyester Tape | |
Gris | |
Transfert thermique | |
À utiliser sur les tuyaux en acier inox dans des environnements difficiles | |
80 unités Gardner | |
-40°C | |
750/Bte | |
-40°C à +100°C | |
0,019 mm | |
100 ft. | |
2,25 in |
Acrylique, Permanent | |
Polyester | |
Rouleau d’étiquettes haute performance | |
GlobalMark Printer | |
1 | |
750/Bte | |
-40°F to +212°F | |
0,003 in | |
30.48 m x 57.15 mm | |
30 m | |
57 mm |