Learn More
Platine, 5 % sur poudre d’oxyde d’aluminium, réduite, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11379728
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7440-6-6
Platinum on Alumina (aluminum oxide) is catalyst material with applications in synthetic chemistry such as hydrogenation of functional groups. catalyst is recommended for selective hydrogenation reactions. The particle size of the catalyst is ideal for allowing fast separation from the reaction mixture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-6-6
Numéro MDL MFCD03458043
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum
Note relative au nom 5% on alumina powder
Aspect Powder
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
Forme Poudre