Learn More
OHAUS™ Tapis de plateforme
Tapis de plateforme OHAUS™ conçu pour contenir des échantillons irréguliers ou des pinces pour flacons traditionnels et des portoirs pour tubes à essai.
Marque: OHAUS™ 30400124
43.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Une variété d’options de plateforme sont disponibles pour contenir des échantillons irréguliers ou des pinces pour flacons traditionnels et des racks pour tubes à essai
- Les plateformes peuvent augmenter le volume d’espace utilisable pour les échantillons
- Dans certains cas, il est possible d’empiler pour augmenter le débit et doubler la capacité d’échantillonnage
- Les racks pour tubes à essai et les tapis bosselés maintiennent les tubes en place
Spécification
Tapis de plateforme | |
11,75 po | |
29,8 x 22,2 cm | |
29,80 cm | |
22,20 cm |
PVC | |
29,80 cm | |
11,75 po | |
8,75 po | |
Tapis bosselé, 22 x 30 cm, pour SHLD0403DG |