Learn More
Ester di-n-Amyl acide phtalique, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Aantal:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Description
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Analyte | N° CAS | Concentration |
---|---|---|
Ester di-n-Amyl acide phtalique | 131-18-0 | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
Chemische naam of materiaal | Phthalic acid di-n-amyl ester |
Verpakking | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
CAS | 131-18-0, 67-56-1 |
CAS min % | 0.1, 99.9 |
Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
CAS max % | 0.1, 99.9 |
Moleculaire formule | C18H26O4 |
Voor gebruik met (apparatuur) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
InChI Key | IPKKHRVROFYTEK-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCC |
Afficher plus |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire