Learn More
Trimère de chlorure phosphonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11409306
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 940-71-6 | Cl6N3P3 | 347.642 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 940-71-6
Formule moléculaire Cl6N3P3
Poids moléculaire (g/mol) 347.642
Numéro MDL MFCD00006474
Clé InChI UBIJTWDKTYCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phosphonitrilic chloride trimer, hexachlorocyclotriphosphazene, hexachlorophosphazene, triphosphonitrilic chloride, triphosphonitrile chloride, hexachlorotriphosphonitrile, cyclophosphazene dichloride trimer, hexachlorocyclophosphazatriene, hexachlorocyclotriphosphazatriene, phosphononitrilic chloride trimer
CID PubChem 220225
Nom IUPAC 2,2,4,4,6,6-hexachloro-1,3,5-triaza-2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-triphosphacyclohexa-1,3,5-triène
SMILES N1=P(N=P(N=P1(Cl)Cl)(Cl)Cl)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 127°C (13mmHg)
Nom chimique ou matériau Phosphonitrilic chloride trimer
Point de fusion 111°C to 115°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3260
Poids de la formule 347.66
Pourcentage de pureté 98%
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.98