Learn More
Solutions d’étalonnage pH Singles en sachets de 20 ml, Oakton™
Code produit. 11965484
Click to view available options
pH:
10.00
Conditionnement:
20mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les sachets économiques sont précis et pratiques.
Les pH Singles sont idéals pour le calibrage sur le terrain—il vous suffit de sélectionner les sachets nécessaires et de les transporter sur votre site de test pour un calibrage et une vérification sur place. Aucune bouteille à transporter ou à nettoyer. Les sachets sont étanches à l’air pour une fraîcheur maximale et une fiabilité incontestable. Les sachets sont marqués avec des tables de référence de température et non de pH. Vendu par lot de vingt sachets de 20 ml.
Certifications
Traçabilité NIST. Toutes les solutions sont certifiées conformes aux normes NIST™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 10.00
Quantité 20 mL Pouches