Learn More
Acide perrhénique, solution aqueuse 75-80 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11351229
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13768-11-1 | HO4Re | 251.21 g/mol
Perrhenic acid is used in the manufacturing of superconducting synthetic metals and X-ray targets. It is used as a hydrocracking catalyst in petroleum industry and used for the dehydrogenation process and epoxidation of alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS 13768-11-1
Formule moléculaire HO4Re
Poids moléculaire (g/mol) 251.21
Numéro MDL MFCD00011326
Clé InChI UGSFIVDHFJJCBJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme perrhenic acid, hydroxy trioxo rhenium, perrhenic acid hreo4, rheniumoylol, hydrogen tetraoxorhenate vii, perrhenic vii acid, perrhenic acid solution, acmc-1bqjs, rhenate reo41-, hydrogen, t-4, rhenate reo41-, hydrogen 1:1 , t-4
CID PubChem 83718
Nom IUPAC rheniumoylol
SMILES O[Re](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Perrhenic acid
Couleur Incolore à jaune
Forme physique Liquide
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 75-80%
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 251.26
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide perrhénique :80,0 % ; eau :20,0%
Aspect Colorless to pale yellow liquid
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Densité 2.42