Learn More
Mélange de congénères du PCB, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Aantal:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Description
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Analyte | N° CAS | Concentration |
---|---|---|
2,2',3,3',4,4',6-Heptachlorobiphényle | 52663-71-5 | 500μg/ml |
2,2',3,3',4,5',6,6'-Octachlorobiphényle | 40186-71-8 | 500μg/ml |
2,2',3',4,6-Pentachlorobiphényl | 60233-25-2 | 500μg/ml |
2,2',4,4',5,6'-hexachlorobiphényle | 60145-22-4 | 500μg/ml |
2,2',4,4'-tétrachlorobiphényle | 2437-79-8 | 500μg/ml |
2,3-Dichlorobiphényle | 16605-91-7 | 500μg/ml |
2,4,5-trichlorobiphényle | 15862-07-4 | 500μg/ml |
2-Chlorobiphényle | 2051-60-7 | 500 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
Chemische naam of materiaal | PCB Congener Mix |
Verpakking | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
CAS | 15862-07-4, 16605-91-7, 40186-71-8, 60233-25-2, 52663-71-5, 2437-79-8 |
CAS max % | 0.05 |
Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
Analiet- of bestanddeelnamen | 2,2',3 |
Voor gebruik met (apparatuur) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
Solvent or Matrix | Acetone |
Aantal | 1 mL |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 500 μg/ml |
Safety and Handling
Identifiant produit
- PCB Congener Mix
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: acetone
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire