Learn More
PABPC1 PABP Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3D8B5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 66809-1-IG-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16859025
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The PABPC1, PABP antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PABPC1, PABP. This antibody recognizes human, rat antigen. The PABPC1, PABP antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
PABPC1 PABP
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Rat
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
3D8B5
Unconjugated
150 μL
26986