Learn More
Oxyde d’osmium(IV), Os 83 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11378298
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12036-02-1 | O2Os | 222.228 g/mol
The osmium oxide/hexacyanoruthenate films modified electrodes plays an important role for the electrocatalytic reaction of catecholamines and sulfur oxoanions. Used as catalyst. Metallic osmium or an osmium oxide-ruthenium cyanide film modified graphite electrodes plays an essential role for the determination of biogenic amines from electrocatalytic responses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12036-02-1
Formule moléculaire O2Os
Poids moléculaire (g/mol) 222.228
Numéro MDL MFCD00011150
Clé InChI XSXHWVKGUXMUQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme osmium iv oxide, osmium dioxide, osmium oxide oso2 6ci,7ci,8ci,9ci, osmium iv-oxid, acmc-1btxg, osmium iv oxide, os
CID PubChem 187574
Nom IUPAC dioxoosmium
SMILES O=[Os]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Osmium(IV) oxide
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in cold water.
Poids de la formule 222.2
Aspect Black powder
Densité 11.4