Learn More
Chlorure d’osmium(III) trihydraté, Premion™, 99,99 % (base de métaux), Os 52-56 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11327738
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 135296-80-9 | Cl3H6O3Os | 350.625 g/mol
Osmium(III) chloride trihydrate is used as a reagent for preparation of dichlorodihydridoosmium complexes. It is also useful as starting materials and an efficient alkane oxidation catalyst in the presence of pyridine and hydrogen oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135296-80-9
Formule moléculaire Cl3H6O3Os
Poids moléculaire (g/mol) 350.625
Numéro MDL MFCD00011148
Clé InChI UACQLNPCDXDCID-UHFFFAOYSA-K
Synonyme osmium iii chloride trihydrate, osmium trichloride trihydrate, cl3os.3h2o, acmc-20ak04, trichloroosmium-water 1/3, trichloroosmium trihydrate, osmium iii chloride trihydrate, premion
CID PubChem 57348105
Nom IUPAC trichloroosmium ; trihydraté
SMILES O.O.O.Cl[Os](Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Osmium(III) chloride trihydrate
Point de fusion (decomposition)
Couleur Noir-rouge
Forme physique Cristalline
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire OsCl3·3H2O
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 350.60 (296.56 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Os 52 to 56%