Learn More
Acide orthophosphorique, solution aqueuse 85 % p/p, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4408339
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
4 x 1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
4kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7664-38-2 | H3O4P | 97.994 g/mol
Phosphoric acid is used mainly in fertilizers. It is used as an external standard for phosphorus-31 Nuclear magnetic resonance (NMR); as an electrolyte in phosphoric acid fuel cells and as a catalyst in the hydration of alkenes to produce alcohols, predominantly ethanol. It finds application as a buffer agent in biology and chemistry; as a solution for anodizing and as a cleaner by construction trades to remove mineral deposits, cementitious smears and hard water stains. It is also used as a pH adjuster in cosmetics and skin-care products and a dispersing agent in detergents and in leather treatment. It plays an important role in the preparation of albumin derivatives. It is an important starting material used in the preparation of disodium hydrogen phosphate, trisodium phosphate, calcium dihydrogen phosphate and monohydrogen phosphate. It serves as an acidic fruitlike flavoring in food products. It is widely used to remove rust in steel tools or surfaces by converting the rusted ion into a water soluble phosphate compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS 7664-38-2
Formule moléculaire H3O4P
Poids moléculaire (g/mol) 97.994
Numéro MDL MFCD00011340
Clé InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
CID PubChem 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nom IUPAC acide phosphorique
SMILES OP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphoric acid
Point de fusion 19°C to 21°C
Couleur Incolore
Forme physique Liquide visqueux
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 85% w/w aq. soln.
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol and mixture of ether: alcohol (3:1).
Poids de la formule 98
Qualité ACS
Indice de réfraction 1.431
Aspect Colorless viscous liquid
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Densité 1.70g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphoric acid, 85% w/w aqueous solution, ACS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Phosphoric acid
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato