Learn More
Diba Colonnes de chromatographie sur microalésage Omnifit™ BenchMark™
Optimisé pour les systèmes aqueux et compatible avec les solvants utilisés dans les applications courantes de chromatographie en phase liquide comme la purification des protéines
Marque: Diba 006BCC-03-05-FF
Includes: Colonne prête à l'emploi composée d'un tube en verre et de deux embouts fixes préassemblés avec des frittés SS de 2 μm.
Description
- Colonnes économiques et non réglables pour une alimentation basse pression ou par gravité
- Diamètre de 3 mm et différentes longueurs
- Compatible avec de nombreux milieux en vrac
Non résistant à l'acétone, aux cétones, aux hydrocarbures chlorés, aux esters aliphatiques, au phénol, au NaOH > à 10 %, au Hcl > à 10 %, à l'acide acétique > à 5 % ou à l'acide minéral fort.
Spécification
3 mm | |
Colonne de chromatographie | |
2 μm | |
50 mm |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.