Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC CN Nucleosil™ 100-5CN/CN-RP
Taux de carbone : 5 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase normale et inverse
Marque: Macherey-Nagel™ 720090.46
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Silice | |
4,6 mm | |
p-p, polaire, hydrophobe | |
250 mm | |
n-heptane | |
5 μm | |
100 Å | |
350 m²/g | |
L10 | |
Silice | |
Mode mixte | |
Phase normale et inverse | |
HPLC analytique |
Cyano | |
HPLC | |
Oui | |
5800 psi (400 bars) | |
Sphérique | |
2 à 8 | |
CN | |
60°C | |
Cyano (CN) | |
5% | |
No | |
Colonne EC |