Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleosil™ SB échangeuse d’ions ammonium quaternaire, 10 μm, 4,6 mm x 250 mm
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 10 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Échange d’ions
Marque: Macherey-Nagel™ 720029.46
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Ammonium quaternaire | |
Ammonium quaternaire | |
Échange d’ions forts | |
250 mm | |
0,15 M (NH4)2HPO4 | |
10 μm | |
100 Å | |
0,15 M (NH4)2HPO4 | |
60°C | |
Ammonium quaternaire | |
10% | |
No | |
Colonne EC |
Colonne analytique | |
4,6 mm | |
Cation | |
5800 psi (400 bars) | |
Sphérique | |
2 à 8 | |
1 de chaque | |
350 m²/g | |
L14 | |
Silice | |
Échange d’ions | |
Échange d’ions |