Learn More
NOMO2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 14328-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16842914
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Spécification
Spécification
NOMO2
Polyclonal
Unconjugated
NOMO2
NODAL modulator 2, Nomo, NOMO2, PM5, pM5 protein 2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
283820
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q5JPE7
NOMO2
NOMO2 Fusion Protein Ag5595
150 μL