Learn More
NKCC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène NKCC2
Concentration 0.14 mg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16838774
Afficher les documents
Proteintech
18970-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16828774
Afficher les documents
Proteintech
18970-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
The sodium-potassium-chloride cotransporter isoform 2 is kidney-specific and is found on the apical membrane of the thick ascending limb of Henles loop and the macula densa. It accounts for most of the NaCl resorption with the stoichiometry of 1Na:1K:2Cl and is sensitive to such diuretics as furosemide and bumetanide. Some Bartter-like syndromes result from defects in this gene.
Spécification
Spécification
NKCC2
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
P55014, P55016, Q13621
20495, 25065, 6557
NKCC2 Fusion Protein Ag5325
Primary
-20°C
SLC12A1
0.14 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
BSC1, NKCC2, SLC12A1
SLC12A1
IgG
Antigen Affinity Chromatography