Learn More
Oxyde de niobium(V), 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11347938
100 g, 100g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour les dépôts sous vide
Niobium(V) oxide is used for vacuum deposition, as an alternate electrode to lithium metal in advanced fuel cells, Applied in the solid state formation of an unusual cation deficient perovskite. And it is also used in Electrical and Electronic Products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-96-8
Formule moléculaire Nb2O5
Poids moléculaire (g/mol) 265.81
Numéro MDL MFCD00011128
Clé InChI ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde
CID PubChem 123105
SMILES O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium(V) oxide
Point de fusion 1520°C
Couleur Blanc
Forme physique Morceau fritté de 3 à 12 mm
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in HF. Insoluble in water.
Nom IUPAC dioxoniobioxy(dioxo)niobium
Poids de la formule 265.81
Odeur Odorless
Aspect White 3-12mm Sintered Lump
Densité 4.6
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Oxyde de niobium(V), 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >