Learn More
Oxalate de niobium(V) hydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11430121
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1660137-09-6 | C10H12NbO21 | 561.091 g/mol
Niobium(V) oxalate hydrate is used as doping precursors in the PZT composition to improve its piezoelectric properties. It is also used in the preparation of niobium pentoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1660137-09-6
Numéro MDL MFCD00050743
Synonyme niobium v oxalate, niobium oxalate
CID PubChem 121233648
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium(V) oxalate hydrate
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Formule moléculaire C10H5NbO20
Clé InChI AXIFGFAGYFPNFC-UHFFFAOYSA-I
SMILES OC(=O)C(=O)O[Nb](OC(=O)C(O)=O)(OC(=O)C(O)=O)(OC(=O)C(O)=O)OC(=O)C(O)=O
Nom IUPAC Niobium ; acide oxalique ; hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 538.04
Poids de la formule 538.04 (Anhydrous)
Odeur Odorless
compliance-icons
Identifiant produit
  • Niobium(V) oxalate hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Niobium(V) oxalate hydrate