Learn More
Siliciure de niobium, 99,5 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11308278
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12060-34-3 | Nb5Si3 | 548.787 g/mol
The Nb-based RMIC’s have much higher potential application temperatures, because of their dramatically higher melting temperatures. It is used in high temperature in situ composites.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12060-34-3
Formule moléculaire Nb5Si3
Poids moléculaire (g/mol) 548.787
Numéro MDL MFCD00213811
Clé InChI YSJRXBWBYGDQAI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 13848090
Nom IUPAC silicium, nobium
SMILES [Si].[Si].[Si].[Nb].[Nb].[Nb].[Nb].[Nb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium silicide
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 548.79
Aspect Powder