Learn More
Nitrure de niobium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11336518
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 24621-21-4 | NNb | 106.913 g/mol
Niobium nitride is used as superconductor. Used in absorbing anti-reflective coatings. It used to produce arc-welding rods and in steel. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24621-21-4
Formule moléculaire NNb
Poids moléculaire (g/mol) 106.913
Numéro MDL MFCD00016239
Clé InChI CFJRGWXELQQLSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme niobium nitride, niobium nitride nbn, columbium nitride, niobiumylidyneamine, niobium nitride 10g
CID PubChem 90560
Nom IUPAC azanylidyniobium
SMILES N#[Nb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium nitride
Point de fusion 2573°C
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 106.92
Odeur Odorless
Densité 8.40 g/mL