Learn More
Oxyde de niobium(IV), >99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11493810
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12034-59-2 | NbO2 | 124.90 g/mol
Niobium(IV) oxide is used as a reducing agent, which reduces carbon dioxide and sulfur dioxide to carbon and sulfur respectively. It finds application in dielectric material for electronic capacitors. It is also used for manufacturing metal niobium metal, in optical glass and in electronic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12034-59-2
Formule moléculaire NbO2
Poids moléculaire (g/mol) 124.90
Numéro MDL MFCD00016242
Clé InChI HFLAMWCKUFHSAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme niobium dioxide, niobium iv oxide, niobium oxide, columbium dioxide, niobium iv oxide trace metals basis, niobium iv oxide trace metals basis 10g
CID PubChem 82839
Nom IUPAC Dioxoniobium
SMILES O=[Nb]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium(IV) oxide
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage >99% (metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 124.91
Densité 5.9 g/mL