Learn More
Carbure de niobium, > 99 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11346518
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12069-94-2 | CNb | 104.92 g/mol
Niobium carbide is used in tool bits for cutting tools.  Zirconium carbide and niobium carbide can be used as refractory coatings in nuclear reactors. It is used to produce arc-welding rods and in corrosion-resistant steel. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12069-94-2
Formule moléculaire CNb
Poids moléculaire (g/mol) 104.92
Numéro MDL MFCD00016237
Clé InChI AADPBXLVMHIYCT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme niobium carbide nbc, methane-niobium 1:1, methane niobium, niobium carbide trace metals basis 25g
CID PubChem 159431
Nom IUPAC Méthane ; niobium
SMILES [C-]#[Nb+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium carbide
Point de fusion 3500°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99+% (metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 104.91
Odeur Odorless
Aspect Gray powder
Densité 7.6