Learn More
Niobium, solution étalon AAS, Specpure™, Nb 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11386359
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00011126
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium, AAS standard solution
Note relative au nom Nb 1000μg/mL
Forme physique Liquide
Concentration NbCl5 in 2% HF
Numéro UN UN1790
Quantité 500 mL
Qualité Specpure™