Learn More
Oxyde de nickel(II), 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7059329
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Dépôt sous vide
Nickel (II) oxide is used in the preparation of nickel alloys including nickel steel alloys, manufacture of glass and porcelain paints. Further nickel oxide is the main component in nickel-iron battery (Edison battery), nickel-cadmium rechargeable battery and also is used in ceramic industry for making frits and porcelain glazes. It also acts as a hydrogenation catalyst. NiO/CNTs (nickel oxide/carbon nanotubes) could be a potential cathode catalyst for oxygen reduction reaction (ORR) in microbial fuel cells (MFCs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-99-1
Formule moléculaire NiO
Poids moléculaire (g/mol) 74.69
Numéro MDL MFCD00011145
Clé InChI GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
CID PubChem 14805
Nom IUPAC oxonickel
SMILES O=[Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel (II) oxide
Point de fusion 1984°C
Couleur Noir à vert
Forme physique Pièces
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,6512
Informations sur la solubilité Soluble in ammonium hydroxide. Insoluble in water.
Poids de la formule 74.71
Pourcentage de pureté 99.995%
Odeur Odorless
Densité 6.67 g/mL