Learn More
Perchlorate de néodyme(III), solution aq. 50 % p/p, qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11430291
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 17522-69-9 | Cl3NdO12 | 442.58 g/mol
Neodymium(III) perchlorate used in the preparation of complexes of phosphine oxides. Two three-dimensional frameworks composed of doubly interpenetrating networks of the same topology but different stereoisomeric structures have been constructed from self-assembly of the chiral building block, Δ- or Λ-[Nd(ntb)2]3+.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17522-69-9
Formule moléculaire Cl3NdO12
Poids moléculaire (g/mol) 442.58
Numéro MDL MFCD00198195
Clé InChI HBKMAYJLXKBOER-UHFFFAOYSA-K
Synonyme neodymium 3+ perchlorate, neodymium perchlorate, neodymium 3+ triperchlorate, neodymium 3+ ion triperchlorate ion, neodymium iii perchlorate aqueous solution
CID PubChem 13783607
Nom IUPAC triperchlorate de néodyme(3+)
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Nd+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Neodymium(III) perchlorate
Forme physique Liquide
Quantité 5 g
Numéro UN UN3211
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 550.68 (442.59 Anhydrous)
Qualité Réactif
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Odeur Odorless