Learn More
Oxyde de néodyme(III), REacton™, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11353768
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1313-97-9 | Nd2O3 | 336.48 g/mol
ceramic capacitors, coloring glass, carbon arc-light electrodes, color TV tubes, dehydrogenation catalyst.Neodymium(III) oxide is an inorganic compound containing inner transition metal neodymium from lanthanides series in +3 oxidation state and oxide in 2:3 ratio. It adopts a hexagonal crystal structure. It is also known as neodymium oxide, neodymiumtrioxide, neodymium(3+)oxide, neodymium sesquioxide and dineodymiumtrioxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Condensateurs en céramique, verre à colorier, électrodes à lumière d’arc de carbone, tubes TV couleur, catalyseur de déshydrogénation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-97-9
Formule moléculaire Nd2O3
Poids moléculaire (g/mol) 336.48
Numéro MDL MFCD00011134
Clé InChI PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dineodymium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Neodymium(III) oxide
Point de fusion 2272°C
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,6450
Informations sur la solubilité Insoluble in water; Soluble in acids.
Poids de la formule 336.48
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Reacton™
Densité 7.24 g/mL