Learn More
Chlorure de néodyme(III), ultra sec, 99,99 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11307867
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10024-93-8
Neodymium(III) chloride is used as a precursor for the production of neodymium metal. It is used as a catalyst and accelerates polymerization of various dienes such as polybutylene, polybutadiene, and polyisoprene. It has luminescence property and is widely used as fluorescent label in organic molecules, thereby helping in easy tracking of the compound using fluorescence microscope during various physical and chemical reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10024-93-8
Numéro MDL MFCD00011132
Spécification
Nom chimique ou matériau Neodymium(III) chloride
Point de fusion 784°C
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,6450
Informations sur la solubilité Soluble in water and ethanol.
Poids de la formule 250.6
Pourcentage de pureté 99.99%
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic
Densité 4.134 g/mL