Learn More
Carbonate de néodyme(III) hydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11367118
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 38245-38-4 | C3Nd2O9 | 468.51 g/mol
Neodymium Carbonate mainly used for glass, crystal and capacitors. It is useful in protective lenses for welding goggles. It is also used in CRT displays to enhance contrast between reds and greens. It is highly valued in glass manufacturing for its attractive purple coloring to glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38245-38-4
Formule moléculaire C3Nd2O9
Poids moléculaire (g/mol) 468.51
Numéro MDL MFCD00150426
Clé InChI UTWHRPIUNFLOBE-UHFFFAOYSA-H
Synonyme neodymium carbonate 2:3 hydrate, neodymium carbonate hydrate, carbonic acid, neodymium 3+ salt 3:2 , hydrate, neodymium iii carbonate hydrate, neodymium carbonate hydrate 2:3:1, 3co3.2nd.h2o, neodymium 3+ tricarbonate hydrate, dineodymium 3+ ion hydrate trico3, neodymium carbonate, dineodymium 3+ hydrate tricarbonate
CID PubChem 217202
Nom IUPAC Néodyme(3 +) ; tricarbonate ; hydrate
SMILES [Nd+3].[Nd+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Neodymium(III) carbonate hydrate
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Insoluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
Poids de la formule 468.51 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%