Learn More
NEDD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 13993-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16842454
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This antibody works well in WB, IHC, IP and IF application.
Neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 1 (NEDD1) is required for mitosis progression. NEDD1 promotes the nucleation of microtubules from the spindle.
Spécification
Spécification
NEDD1
Polyclonal
Unconjugated
NEDD1
GCP WD, NEDD 1, NEDD1, Protein NEDD1, TUBGCP7
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
121441, 17997, 299730
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P33215, Q8NHV4
NEDD1
NEDD1 Fusion Protein Ag5077
150 μL