Learn More
Thermo Scientific™ Jarres en polypropylène avec couvercles Nalgene™
GREENER_CHOICE
Stockez et transportez des solides avec ces cuves en polypropylène qui sont chimiquement compatibles avec une large gamme de matériaux de laboratoire.
61.70€ - 67.50€
Spécification
Couleur Translucide
À utiliser avec (application) Stockage et transport
Comprend Couvercle
Matériau polypropylène
Nbre par carton 6
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10656011
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
5352-0002
2.2L
61.70€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
10641912
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
5352-0004
4.6L
67.50€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Description
Description
Les jarres en polypropylène avec couvercles Thermo Scientific Nalgene sont autoclavables et permettent de stocker ou de transporter des liquides.
Nos produits sont plus légers que le verre et évitent tout problème de fuite, de casse et de contamination. Nous sommes fiers de proposer à votre laboratoire une alternative plus sûre qui ne sacrifie pas pour autant la précision dont vous avez besoin.
  • Polypropylène.
  • Autoclavables.
Spécification
Spécification
Translucide
Couvercle
6
Translucide
Cuve
Stockage et transport
polypropylène
1
Rond
Couvercle
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.